227900
Silver chlorate
99% trace metals basis
Sinónimos:
Argentous chlorate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99% trace metals basis
form
solid
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
230 °C (lit.)
density
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?