Merck
226858
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Argentous fluoride, Silver monofluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgF
Número de CAS:
Peso molecular:
126.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥99.9% trace metals basis
Formulario:
powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
≥300 °C (lit.)
densidad
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes. Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
Artículos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.