386421
N-tert-Butylmaleimide
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
cadena SMILES
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)