Merck
225460
Sigma-Aldrich
Diironnonacarbonyl
98%
Sinónimos:
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Fórmula lineal:
Fe2(CO)9
Número de CAS:
Peso molecular:
363.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
Clave InChI
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reacts with phenylsilanes to give triply bridged diiron complexes.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Luca Bertini et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(48), 12152-12162 (2007-11-09)
The singlet and triplet state potential energy surfaces (PES) of Fe2(CO)8 are explored by means of density functional theory (DFT) techniques. The two PES have different global mimima: the dibriged C(2v) isomer for the singlet and the unbridged D(2d) isomer
Robert Ponec et al.
Journal of computational chemistry, 29(9), 1387-1398 (2008-01-16)
The nature of the bonding in the above carbonyls was studied using the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH). The results straightforwardly confirm the conclusions of earlier theoretical studies in which the existence of direct metal-metal bond, anticipated for