288055
Cyclopentadienylmanganese(I) tricarbonyl
Formulario
powder or crystals
composición
Mn, 26.0-27.9% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
72-76 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.Mn/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;/h1-5H;;;;
Clave InChI
CZPHEHHRMHXAIK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.