223727
Ammonium tetrafluoroborate
≥97%
Sinónimos:
Ammonium fluoroborate
Quality Level
assay
≥97%
form
crystalline
mp
230 °C
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?