223271
Trifluorothymine
97%
Sinónimos:
5-Trifluoromethyluracil
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
245-246 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?