455903
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Potassium borofluoride
About This Item
Fórmula lineal:
KBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
125.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥99.99% trace metals basis
Formulario:
solid
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
530 °C (lit.)
densidad
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other