204862
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Vanadyl sulfate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, 3-5
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)