Merck
192708
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Sinónimos:
Aluminumtriethanide
About This Item
Fórmula lineal:
Al(C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.16
Beilstein:
3587229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
25 wt. % in toluene
densidad
0.848 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Clave InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Triethylaluminumsolution (triethylaluminum in toluene solution), is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Aplicación
Triethylaluminum solution is used as a catalyst in the preparation of (2-chloroethyl)oxirane,(3-chloropropyl)oxirane, and (4-chlorobutyl)oxirane from the corresponding alkenols.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Poly [(2-chloroethyl) oxirane], poly [(3-chloropropyl)-oxirane] and poly [(4-chlorobutyl) oxirane]: New polyether elastomers of improved chemical reactivity
Shih JS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 20(10), 2839-2849 (1982)
Aliphatic polyester-based biodegradable materials: new amphiphilic graft copolymers
Rutot D, et al.
Polymer Degradation and Stability, 73(3), 561-566 (2001)