Merck
198102
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sinónimos:
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
380.44
Número de índice de color:
26105
Beilstein:
709018
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
powder
composición
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
técnicas
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
357 nm (2nd)
520 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
Clave InChI
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Descripción general
Sudan IV is a hydrophobic azo dye. It stains triglycerides and imparts an intense red color. The dye does not stain lipid droplets or phospholipids.
Aplicación
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques. It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The induction of cytochrome P450 1A1 by Sudan dyes
Ahmed R, et al.
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 22(2), 77-84 (2008)
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)
Aorta atherosclerosis lesion analysis in hyperlipidemic mice
Mohanta S, et al.
Bio-protocol, 6(11), 77-84 (2016)
The
Histophatologic Techniques (2006)
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)