Merck
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp
26 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)