184756
4-Phenyl-1-butanol
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
140-142 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
InChI key
LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?