197645
1,2,4-Triazole sodium derivative
technical grade
Sinónimos:
Sodium-1,2,4-triazolide
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?