197475
Ethyl dichlorophosphite
98%
Sinónimos:
Ethyl phosphorodichloridite
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
InChI key
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)