197327
S-Acetylmercaptosuccinic anhydride
96%
Sinónimos:
2-(Acetylthio)succinic anhydride, SAMSA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
mp
83-86 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)SC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O4S/c1-3(7)11-4-2-5(8)10-6(4)9/h4H,2H2,1H3
InChI key
AHTFMWCHTGEJHA-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?