194492
3-Ethoxyaniline
98%
Sinónimos:
m-Phenetidine, 3-Ethoxyaniline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI key
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?