D102008
1,3-Difluorobenzene
≥99%
Sinónimos:
1,3-Bisfluorobenzene, 1,3-Difluorobenzene, 2,4-Difluorobenzene, m-Difluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)