434566
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
mol wt
average Mw ~20,000
viscosity
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.801 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI key
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.