187879
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
bp
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?