189022
2-Methyl-2-nitropropane
99%
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-1-nitroethane, 2-Methyl-2-nitropropane, 2-Nitro-2-methylpropane, 2-Nitroisobutane, Trimethylnitromethane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
CC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3
Clave InChI
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?