185930
Furfuryl alcohol
98%
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
915 °F
lim. expl.
16.3 %
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very soluble
water: miscible
densidad
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Furfuryl alcohol is a furan derivative widely used as a singlet oxygen trapping agent and food additive. Building block for resins, adhesives and coatings.
Aplicación
It can also be used:
- As a starting material to synthesize ethyl levulinate, a biofuel from lignocellulosic residues.
- To prepare colloidal microporous carbon spheres, applicable as adsorbents and catalyst supports.
- As a starting material to prepare cyclopentanone through aqueous phase hydrogenation reaction using metal catalysts.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Nose, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?