184675
3-Methylstyrene
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
3-Vinyltoluene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
mp
−82-−81 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?