89529
Maleic anhydride
analytical standard
Sinónimos:
2,5-Furandione
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
0.16 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
870 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)