176710
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
form
liquid
concentration
47 wt. % in D2O
technique(s)
NMR: suitable
bp
126 °C (lit.)
density
1.537 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?