173401
1,2,4-Benzenetriol
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Hydroxyhydroquinone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
mp
140 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
InChI key
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?