M13203
3-Methoxycatechol
99%
Sinónimos:
1,2-Dihydroxy-3-methoxybenzene, 3-Methoxypyrocatechol, Pyrogallol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
146-147 °C/15 mmHg (lit.)
mp
38-43 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
LPYUENQFPVNPHY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?