171018
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
98%
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?