154261
4-Bromo-3-methylaniline
97%
Sinónimos:
4-Bromo-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
240 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Multikilogram-scale synthesis of a biphenyl carboxylic acid derivative using a Pd/C-mediated suzuki coupling approach.
Organic Process Research & Development, 3(4), 248-252 (1999)