15418
Boc-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
69-71 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?