15450
Boc-Leu-OH hydrate
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-L-leucine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −25±0.5°, c = 2% in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
85-90 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?