152803
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
213.49
Beilstein:
3708828
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
220-224 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadena SMILES
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
Clave InChI
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of pyrazole analogues of curcumin.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Satyendra Mishra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2894-2902 (2008-01-16)
Curcumin, a major yellow pigment and active component of turmeric, has been shown to possess anti-inflammatory and anti-cancer activities. Recent studies have indicated that curcumin inhibits chloroquine-sensitive (CQ-S) and chloroquine-resistant (CQ-R) Plasmodium falciparum growth in culture with an IC(50) of