150223
N-Methylpropargylamine
95%
Sinónimos:
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
impurities
2-3% water
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
InChI key
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?