149497
Methyl diphenylphosphinite
97%
Sinónimos:
Diphenylmethoxyphosphine, Methoxydiphenylphosphine, NSC 171167
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clave InChI
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalyst for hydroformylative desymmetrization of bisalkenyl carbinols and bishomoallylic carbinols
- Ligand in rhodium-catalyzed hydroformylation of bishomoallylic alcohols
- Calatyst in preparation of γ-lactones via branched-regioselective hydroformylation reactions
- Ligand for nickel-catalyzed hydrocyanation reactions
- Catalyst in annulation reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?