Merck
147702
Sigma-Aldrich
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
76-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
CN(C)\C=C\C#N
InChI
1S/C5H8N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ZKKBIZXAEDFPNL-HWKANZROSA-N
Descripción general
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile has been investigated for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice via CYP2E1-mediated metabolism.
Otras notas
remainder cis-isomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sandra Saldaña-Ruíz et al.
Toxicology letters, 208(2), 125-132 (2011-11-05)
Allylnitrile, cis-crotononitrile, and 3,3'-iminodipropionitrile are known to cause vestibular toxicity in rodents, and evidence is available indicating that cis-2-pentenenitrile shares this effect. We evaluated nineteen nitriles for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice, including all the above