110213
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
Vinyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.83 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
86 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
897 °F
contiene
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
lim. expl.
17 %
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the preparation of the 3D-printed polymer material, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) which is a commonly used engineering thermoplastic known for its high strength, durability, and heat resistance. It serves as a suitable substrate for a wide range of applications, including in the medical field, compatible manufacturing processes, injection molding, blow molding, and extrusion.
- In the copolymerization with lignosulfonate to develop a carbon fiber precursor. This copolymer can serve as a precursor material that undergoes further thermal treatment to produce carbon fibers.
- To synthesize acrylamide grafted acrylonitrile copolymer membranes, which serve as a support matrix for the immobilization of cellulase enzymes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?