Merck
290130
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Beilstein:
1884058
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
37 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidad
1.469 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
Clave InChI
LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of of a series of meso-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl-substituted expanded porphyrins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Soonchul Kang et al.
Chemistry, an Asian journal, 3(12), 2065-2074 (2008-11-14)
Trifluoroacetic acid-catalyzed condensation of pyrrole with electron-deficient and sterically hindered 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde results in the unexpected production of a series of meso-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl-substituted expanded porphyrins including [22]sapphyrin 2, N-fused [22]pentaphyrin 3, [26]hexaphyrin 4, and intact [32]heptaphyrin 5 together with the conventional 5,10,15,20-tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was