145009
2,4-Dichlorotoluene
99%
Sinónimos:
1,3-Dichloro-4-methylbenzene, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Application
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?