142395
3-Ethylpyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?