112429
2-Ethylpyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?