135186
Diisobutylamine
99%
Sinónimos:
2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4081 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)CNCC(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
NJBCRXCAPCODGX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?