131865
Tetrachlorophthalic anhydride
96%
Sinónimos:
1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, Niagathal
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.16 mmHg ( 145 °C)
Quality Level
assay
96%
form
solid
bp
371 °C (lit.)
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI key
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
680.0 °F - closed cup
flash_point_c
360 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?