Merck
130532
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Sinónimos:
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
228.07
Beilstein:
156683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
108-112 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Clave InChI
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tzu-Shean Feng et al.
Biochemical pharmacology, 82(3), 236-247 (2011-05-21)
4-Aminoquinolines were hybridized with artemisinin and 1,4-naphthoquinone derivatives via the Ugi-four-component condensation reaction, and their biological activities investigated. The artemisinin-containing compounds 6a-c and its salt 6c-citrate were the most active target compounds in the antiplasmodial assays. However, despite the potent
Cutaneous drug reaction case reports: from the world literature.
American journal of clinical dermatology, 3(1), 63-69 (2002-01-31)
Contact cross-sensitization among quinolines.
A Rodríguez et al.
Allergy, 56(8), 795-795 (2001-08-08)
[Therapeutic efficacy of the combination of chlorquinaldol plus promestriene in infections of the vagina].
S Palacios Gil-Antuñano
Revista clinica espanola, 173(5-6), 297-300 (1984-06-15)
Allergic contact dermatitis due to benzoyl peroxide in an arm prosthesis.
C Vincenzi et al.
Contact dermatitis, 24(1), 66-67 (1991-01-01)