130362
Isobutyrophenone
97%
Sinónimos:
2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Isobutyrylbenzene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 mmHg ( 50 °C)
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
phenyl
SMILES string
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F
flash_point_c
84 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)