127787
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Sinónimos:
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
90%
contains
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
density
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Inchi Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?