127116
N,N,N′-Triethylethylenediamine
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4311 (lit.)
bp
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)