123560
α,α-Dibromotoluene
97%
Sinónimos:
Benzal bromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.614 (lit.)
bp
156 °C/23 mmHg (lit.)
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?