11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.