Deposición química de vapor
La deposición química de vapor (CVD) es un método para depositar epitaxialmente películas de materiales sólidos en la superficie de un sustrato durante la fase de vapor de una reacción química controlada. La CVD, también llamada deposición de película fina, se utiliza predominantemente para aplicaciones electrónicas, optoelectrónicas, catalíticas y energéticas, como los semiconductores, la preparación de obleas de silicio y células solares imprimibles.
La técnica de CVD es un método versátil y rápido para sustentar el crecimiento de la película, permitiendo la generación de revestimientos puros con grosor uniforme y porosidad controlada, incluso en superficies complicadas o contorneadas. Además, es posible la CVD selectiva y de gran área en sustratos estampados. La CVD proporciona un método de crecimiento escalable, controlable y rentable para la síntesis ascendente de materiales bidimensionales (2D) o de películas delgadas como metales (por ejemplo, silicio, volframio), carbono (por ejemplo, grafeno, diamante), arseniuros, carburos, nitruros, óxidos y dicalcogenuros de metales de transición (TMDC). Para sintetizar películas finas bien ordenadas, se requieren precursores metálicos de gran pureza (organometálicos, haluros, alquilos, alcóxidos y cetonatos).
La composición y la morfología de las capas varían en función de los precursores y el sustrato seleccionados, de la temperatura, la presión de la cámara, el caudal de gas portador, la cantidad y la relación de los materiales de origen y la distancia fuente-sustrato para el proceso de CVD. La deposición de capa atómica (ALD), una subclase de CVD, puede proporcionar un mayor control de la deposición de película fina a través de reacciones secuenciales autolimitantes de los precursores en un sustrato.
Categorías destacadas
Nuestros precursores para depósito de disolución y de vapor de gran calidad son óptimos para...
Ofrecemos un amplio espectro de sales de gran pureza, tanto en forma de sal anhidra como de sal hidratada cuya pureza oscila entre el 99,9 % y el 99,999 % medida mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) o espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
Artículos relacionados
- atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
- Copper deposition processes are crucial for microelectronic interconnects in ALD development.
- Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
- Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
- Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
- Ver todo (12)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]