Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiales
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Mianserin hydrochloride
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Astec® Chirobiotic® V Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
29 °C
detector
UV, 254 nm